VWR®, Biohazard-Beutel
Lieferant: VWR Collection
14221-996
129-0030EA 240 EUR
129-0030 129-0032 VWRU14221-996 129-1562
VWR®, Biohazard-Beutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Robuste Beutel, hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die autoklaviert werden müssen. PP, Stärke: 75 µm, rot, mit 'Biohazard'-Aufdruck.
  • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Praktischer Temperaturindikatortext ist vor dem Autoklavieren weiß, danach schwarz
  • 'Contents Have Been Autoclaved' zeigt die erfolgreiche Autoklavierung an
  • Leuchtend rot für gute Erkennbarkeit und sehr gut sichtbarer Aufdruck 'Biohazard' mit entsprechendem Warnzeichen
Diese Beutel sind DOT zugelassen.