Beutel, Biohazard, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F131641419 F131641923 F131642535 F131643138 F131643848 F131651419 F131651923 F131652535 F131653138 F131653748
129-1000EA 328 EUR
129-1000 129-1001 129-1002 129-1003 129-1004 129-1005 129-1006 129-1007 129-1061 129-1008
Beutel, Biohazard, SP Bel-Art
Beutel Entsorgungsbeutel
Beutel aus PP, 38 oder 50 µm dick, orange, mit „Biohazard“-Symbol.
  • Aufgedrucktes Sterilisationsanzeige, das bei Dampfsterilisation dunkler wird
  • Schwarzes Biohazard-Symbol
Typ A: PP-Beutel autoklavierbar bis 135 °C, Dicke: 38 µm.
Typ B: Besonders starke Ausführung (20 µm). Autoklavierbar bei 121 °C