Beutel, Zip-Verschluss, Kängurutasche, Minigrip®
Lieferant: Flexico
ITM020811 ITM020813 ITM020812
129-2013EA 888 EUR
129-2013 129-2015 300-0227
Beutel, Zip-Verschluss, Kängurutasche, Minigrip®
Beutel Probenbeutel
Klare PE-Beutel, Stärke 60 µm, lebensmittelecht.
  • Zusätzliche Außentasche zum Schutz der Begleitdokumente
  • Für Lebensmittelkontakt geeignet
  • Loch zum Aufhängen
  • Wiederverschließbar, wiederverwendbar, 100 % recycelbar
Hergestellt aus Polyethylen (LDPE). Design mit Zip-Verschluss zum einfachen Öffnen und schnellen Verpacken. Die Minigrip®-Tasche hat eine hervorragende mechanische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit (von –40 bis +60 °C).
Zertifizierungen: Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Zertifikat auf Anfrage erhältlich.