Orsatblasen (Scheiblerblasen) und Gebläsebälle
Lieferant: DEUTSCH NEUMANN
4400001 4300001
201-9101EA 32.6 EUR
201-9101 201-9102
Orsatblasen (Scheiblerblasen) und Gebläsebälle
Beutel Gasbeutel
Naturkautschuk, transparent (Orsatblase) bzw. PVC, weich, rotbraun (Gebläseball)
  • Orsatblase(Scheiblerblase) für Gashandling
  • Gebläseball für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen in Labor und Industrie
  • Gebläseball komplett mit Saug- und Druckventil