Adapter, Auffangbehälter, Vakuum, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
RA3/22/SC RA3/44/SC RA3/11/SC RA3/23/SC RA3/33/SC
201-8160EA 75.3 EUR
201-8160 201-0599 201-0597 BIBBRA3/23/SC 201-0598
Adapter, Auffangbehälter, Vakuum, Quickfit®
Destillationsbauteile Destilliervorstöße
PYREX®, Borosilikatglass, gebogen.
  • Einfaches Verbinden an flexible Schlauchsysteme dank abnehmbarem Gewinde-Verbindungsstück aus Kunststoff
Adapter mit Seitenarm zum anschließen an eine Vakuumquelle.