Adapter, Schwanenhals, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
MA6/22 MA6/33
201-8576EA 59.2 EUR
201-8576 201-3010
Adapter, Schwanenhals, Quickfit®
Destillationsbauteile Destilliervorstöße
PYREX®, Borosilikatglass.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Schraubgewinde (Größe 13) ermöglicht das Anschließen von Thermometern, Luftaustrittschläuchen etc.