Flanschklemmen
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
06248515 06248525 06248550
201-0120EA 74.5 EUR
201-0120 LENZ06248525 LENZ06248550
Flanschklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Plastik, schwarz.
  • Einfache Montage und Demontage
  • Robuste Konstruktion, gute Temperaturbeständigkeit
  • Passende Dichtungen sind optional erhältlich
Zur schnellen und sicheren Verbindung von Kugel- oder Planflanschen. Ohne Dichtung.