1,2,4-Triazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T46108-100G T46108-25G T46108-500G
SIALT46108-100GEA 113 EUR
SIALT46108-100G SIALT46108-25G SIALT46108-500G
1,2,4-Triazol, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
Molekulargewicht: 69.07 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Dichte: 1.394 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00005228
CAS-Nummer: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735