Bortrifluorid-Methanol-Komplex 14% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
B1252-100ML B1252-1L B1252-250ML B1252-500ML B1252-5ML
SIALB1252-100MLEA 77.7 EUR
SIALB1252-100ML SIALB1252-1L SIALB1252-250ML SIALB1252-500ML SIALB1252-5ML
Bortrifluorid-Methanol-Komplex 14% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel: CH₄BF₃O
Molekulargewicht: 99.85 g/mol
Dichte: 1.222
MDL Number: MFCD00071635
CAS-Nummer: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN-Nummer: 3286
ADR: 3 II