6-Bromchinaldin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
649279-25G 649279-5G
SIAL649279-25GEA 123 EUR
SIAL649279-25G SIAL649279-5G
6-Bromchinaldin, Sigma-Aldrich®
6-Bromchinaldin
Formel: C₁₀H₈BrN
MDL Number: MFCD00079724
CAS-Nummer: 877-42-9