Bortrifluorid-Methanol-Komplex 10% in Methanol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
15716-100ML 15716-10ML 15716-1L 15716-250ML 15716-1ML
15716-100MLEA 64.9 EUR
15716-100ML 15716-10ML 15716-1L 15716-250ML 15716-1ML
Bortrifluorid-Methanol-Komplex 10% in Methanol, Supelco®
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel: CH₄BF₃O
Molekulargewicht: 99.85 g/mol
Dichte: 1.222
MDL Number: MFCD00071635
CAS-Nummer: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN-Nummer: 3286
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=612f76cb6db91dcf7502c059b61da9608e7730d7&vid=9a47800cc30d1a2cd0d48bc41fdacc864dfce83f&prid=web&clid=SAPDAM