Bortrifluorid-Methanol-Komplex 50% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
134821-1L 134821-250ML 134821-50ML
SIAL134821-1LEA 396 EUR
SIAL134821-1L SIAL134821-250ML SIAL134821-50ML
Bortrifluorid-Methanol-Komplex 50% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel: CH₄BF₃O
Molekulargewicht: 99.85 g/mol
Dichte: 1.222
MDL Number: MFCD00071635
CAS-Nummer: 373-57-9
EINECS: 206-766-4