Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 mol/l in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.09193.0100
1.09193.0500
1.09193.0100EA
80
EUR
1.09193.0100
1.09193.0500
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 mol/l in wässriger Lösung, Supelco®
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Formel:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Molekulargewicht: 692.54 g/mol Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00036428 CAS-Nummer: 14634-91-4 EINECS: 238-676-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |