3-Nitro-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Nitro-1,2,4-1H-triazole, 3-Nitro-1,2,4-triazole
JFD01290.250
JFD01290.1
MAYBJFD01290.250EA
0
EUR
MAYBJFD01290.250
MAYBJFD01290.1
3-Nitro-1H-1,2,4-triazol
3-Nitro-1H-1,2,4-triazol
Formel:
C₂H₂N₄O₂ Schmelzpunkt: 210…215 °C Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009749 CAS-Nummer: 24807-55-4 EINECS: 246-468-1 |