3-Amino-1H-1,2,4-triazol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-1,2,4-triazole, Amitrole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
A14871.0B
A14871.18
A14871.30
A14871.0BEA
292
EUR
A14871.0B
A14871.18
A14871.30
3-Amino-1H-1,2,4-triazol 96%
3-Amino-1H-1,2,4-triazol
Purity: 96%
CAS No.: 61-82-5
Molecular Formula: C2H4N4
Formula Weight: 84.08
Physical Form: Powder
Density: 1.138
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Melting Point: 147-153°
Beilstein Reference: 107687
Merck Reference: 14,489
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005230
Formel:
C₂H₄N₄ Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 147…153 °C Dichte: 1.138 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053362 CAS-Nummer: 61-82-5 EINECS: 200-521-5 ADR: 9,III Merck Index: 14,489 |