Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
30562.18 30562.30
30562.18EA 65.5 EUR
30562.18 30562.30
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 M in wässriger Lösung
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
CAS No.: 14634-91-4 Molecular Formula: C36H24FeN6O4S Formula Weight: 692.53 Physical Form: Liquid Appearance: Red
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Molekulargewicht: 692.54 g/mol
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6