3-Amino-1H-1,2,4-triazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-1,2,4-triazole, Amitrole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
264571000 264570100
ACRO264571000EA 141 EUR
ACRO264571000 ACRO264570100
3-Amino-1H-1,2,4-triazol 95%
3-Amino-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₂H₄N₄
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…156 °C
Dichte: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053362
CAS-Nummer: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00489
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 156 °C
Titration with HClO4 ≥94 %