1,2,4-Triazol 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
139280050
139280250
139281000
139285000
ACRO139280050EA
19.2
EUR
ACRO139280050
ACRO139280250
ACRO139281000
ACRO139285000
1,2,4-Triazol 99.5%
1,2,4-Triazole
Formel:
C₂H₃N₃ Molekulargewicht: 69.07 g/mol Siedepunkt: 260 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 119…122 °C Flammpunkt: 140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005228 CAS-Nummer: 288-88-0 EINECS: 206-022-9 Merck Index: 12,09735 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder and/or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 119 to 122 °C |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.4 % |