Leselupen, powerlux
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK
158620 158628
630-1223EA 166 EUR
630-1223 630-2182
Leselupen, powerlux
Lupen
Diese beleuchteten Lupen sind mit einer kratzfesten Ceratec® Hartbeschichtung versehen und gewährleisten Zuverlässigkeit, Komfort und entspanntes Arbeiten.
  • Benutzerfreundlich
  • Automatische Abschaltung nach 30 Minuten
  • Kompaktes Design für intuitive Bewegung über dem Material
Sie bieten eine gleichmäßig helle und blendfreie Beleuchtung dank zwei SMD-LEDs (8000 K).
Lieferumfang: Wird mit einem Schutzetui aus Hartschaum und drei AA-Batterien geliefert.