Carboxymethylcellulose Natriumsalz, niedrige Viskosität, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
217277-1
217277-250
217277-1EA
254
EUR
217277-1
217277-250
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, niedrige Viskosität, Millipore®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Substrate for cellulase.
Formel:
[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n Schmelzpunkt: 300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081472 CAS-Nummer: 9004-32-4 Merck Index: 14,01829 |
Spezifikation Testergebnisse
Viscosity (2%, H₂O, 25 °C) | 25 - 75 mPas |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...