Carboxymethylcellulose Natriumsalz, niedrige Viskosität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C9481-1KG C9481-500G
SIALC9481-1KGEA 464 EUR
SIALC9481-1KG SIALC9481-500G
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, niedrige Viskosität, Sigma-Aldrich®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4
Merck Index: 12,01877