Carboxymethylcellulose Natriumsalz, niedrige Viskosität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C5678-1KG C5678-2.5KG
SIALC5678-1KGEA 192 EUR
SIALC5678-1KG SIALC5678-2.5KG
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, niedrige Viskosität, Sigma-Aldrich®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4
Merck Index: 12,01877