Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Lieferant: Roth Carl
6190.1 6190.2
ROTH6190.1EA 31.9 EUR
ROTH6190.1 ROTH6190.2
Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4