Thymolphthalein, rein Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
151460100
151460500
151462500
ACRO151460100EA
52.9
EUR
ACRO151460100
ACRO151460500
ACRO151462500
Thymolphthalein, rein Indikator
Thymolphthalein
Formel:
C₂₈H₃₀O₄ Schmelzpunkt: 251…253 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005909 CAS-Nummer: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 Merck Index: 12,09542 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Visual transition interval | from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue) |