Xylenolorange Tetranatriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
CAS No.: 3618-43-7
Molecular Formula: C31H28N2Na4O13S
Formula Weight: 760.59
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 210° dec.
MDL No.: MFCD00044293
Formel:
C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S Schmelzpunkt: 210 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044293 CAS-Nummer: 3618-43-7 EINECS: 222-805-8 |