3,5-Dichlor-4-iodbenzotrifluorid
Lieferant: Thermo Scientific
SEW01636DA
SEW01636EA
MAYBSEW01636DAEA
0
EUR
MAYBSEW01636DA
MAYBSEW01636EA
3,5-Dichlor-4-iodbenzotrifluorid
3,5-Dichlor-4-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂Cl₂F₃I |
MDL Number:
MFCD00084997 CAS-Nummer: 175205-56-8 |