Triethylorthoacetat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
139651000 139655000 139650025
ACRO139651000EA 35.2 EUR
ACRO139651000 ACRO139655000 ACRO139650025
Triethylorthoacetat 97%
Triethylorthoacetat
Formel: C₈H₁₈O₃
Siedepunkt: 142 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,885 g/cm³
Flammpunkt: 36 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009223
CAS-Nummer: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN-Nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %