Methylcellulose, 1500 mPa.S (2% H₂O) USP, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cellulose methyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ400
M0555-100G
M0555-500G
SIALM0555-100GEA
171
EUR
SIALM0555-100G
SIALM0555-500G
Methylcellulose, 1500 mPa.S (2% H₂O) USP, Sigma-Aldrich®
Methyl cellulose
1 mPa.s = 1cP
Zertifizierungen: Meets USP testing specifications.
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081763 CAS-Nummer: 9004-67-5 |