D(−)-Salicin
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)phenyl-β-D-glucopyranoside, Salicoside, D(-)-Salicin, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-(hydroxymethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol, D(−)-Salicin
7192.1
7192.2
ROTH7192.1EA
0
EUR
ROTH7192.1
ROTH7192.2
D(−)-Salicin
D(−)-Salicin
Formel:
C₁₃H₁₈O₇ Schmelzpunkt: 199…201 °C Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006590 CAS-Nummer: 138-52-3 EINECS: 205-331-6 Merck Index: 12,08476 |