D(−)-Salicin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)phenyl-β-D-glucopyranoside, Salicoside, D(-)-Salicin, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-(hydroxymethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol, D(−)-Salicin
M-Clarity™ quality level = MQ200
S0625-100G S0625-25G S0625-5G
SIALS0625-100GEA 1070 EUR
SIALS0625-100G SIALS0625-25G SIALS0625-5G
D(−)-Salicin, Sigma-Aldrich®
D(−)-Salicin
Formel: C₁₃H₁₈O₇
Schmelzpunkt: 199…201 °C
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006590
CAS-Nummer: 138-52-3
EINECS: 205-331-6
Merck Index: 12,08476