1-(4-Nitrophenyl)glycerin
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
9240.1 9240.2
ROTH9240.1EA 0 EUR
ROTH9240.1 ROTH9240.2
1-(4-Nitrophenyl)glycerin
1-(4-Nitrophenyl)glycerin
Formel: C₉H₁₁NO₅
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00017037
CAS-Nummer: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9