1-(4-Nitrophenyl)glycerin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
N1143-1G
N1143-5G
SIALN1143-1GEA
191
EUR
SIALN1143-1G
SIALN1143-5G
1-(4-Nitrophenyl)glycerin, Sigma-Aldrich®
1-(4-Nitrophenyl)glycerin
Formel:
C₉H₁₁NO₅ Schmelzpunkt: 94…97 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00017037 CAS-Nummer: 2207-68-3 EINECS: 218-624-9 |