2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
SEW01274.250 SEW01274.1
MAYBSEW01274.250EA 0 EUR
MAYBSEW01274.250 MAYBSEW01274.1
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
MDL Number: MFCD00084939
CAS-Nummer: 1813-33-8
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III