2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride

TL00334.1 TL00334.10 TL00334.50
MAYBTL00334.1EA 0 EUR
MAYBTL00334.1 MAYBTL00334.10 MAYBTL00334.50
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Siedepunkt: 210…212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…40 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00019742
CAS-Nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR