EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
M-Clarity™ quality level = MQ400
E4378-25G E4378-100G E4378-10G E4378-1KG E4378-250G E4378-500G
SIALE4378-25GEA 175 EUR
SIALE4378-25G SIALE4378-100G SIALE4378-10G SIALE4378-1KG SIALE4378-250G SIALE4378-500G
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure), Sigma-Aldrich®
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Schmelzpunkt: 240…244 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560