VWR®, Exsikkator-Platten
Lieferant: VWR Collection
467-0101EA 41.2 EUR
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR®, Exsikkator-Platten
Exsikkatoren Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten aus Porzellan. Zentrallochung 20 mm Ø, Filterlöcher Ø ~5 mm. Verwendbar für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Innendurchmesser.
Zertifizierungen: Entsprechend DIN 12911