Stericup®, Steritop™ Flaschenaufsatzvakuumfilter-Systeme
Lieferant: Merck
SCGPU05RE SCGPU10RE SCGPS01RE SCGPS02RE SCGPS05RE S2GPT10RE S2GPT02RE S2GPT01RE S2GPT05RE S2VPU02RE S2VPU11RE
515-0031EA 0 EUR
515-0031 515-0032 515-0021 515-0022 515-0023 MILFS2GPT10RE MILFS2GPT02RE MILFS2GPT01RE MILFS2GPT05RE MILFS2VPU02RE MILFS2VPU11RE
Stericup®, Steritop™ Flaschenaufsatzvakuumfilter-Systeme
Filter Flaschenaufsatzfilter
Ideal zum Sterilisieren von Gewebekulturmedien, Puffern oder anderen wässrigen Lösungen. Die spitze, konische Auffangflasche und das kompakte Profil des Stericup®-Designs verbessern die Stabilität und erleichtern das Greifen der Auffangflasche.
  • Anschlüsse: Schlauchnippel Vakuumeinlass
  • Max. Betriebstemperatur: 45 °C
Der Boden des Kolbens ist leicht vertieft, sodass verschlossene Kolben zur Lagerung gestapelt werden können. Eine kleine Lasche im Inneren des Trichters sichert einen Vorfilter während der Filtration an Ort und Stelle. Zum zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen sind die Gewinde der Flaschenkappe leicht versenkt, falls die Kappe versehentlich eine Arbeitsfläche berührt.
Millipore Express® PLUS (PES); Durapore® (PVDF) oder Millipore Express® (PES)-Membran, PS-Gehäuse, steril. Stericup®-Filterbecher kombinieren eine Filtereinheit mit einer Auffangflasche und einer Kappe für die Verarbeitung und Lagerung.
Steritop™-Flaschenaufsatzfiltereinheiten können mit Flaschen verwendet werden, die entweder eine schmale (33 mm) oder eine weite (45 mm) Öffnung haben.