Weithalsflaschen mit Schraubverschluss
Lieferant: VITLAB
109497 109597 109697 109797
215-4593EA 138 EUR
215-4593 215-4594 215-4595 215-1961
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PFA, durchscheinend, mit PFA-Schraubverschluss.
  • Höchste Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +250 °C, autoklavierbar
  • Flüssigkeitsdicht
Flaschen mit der höchsten Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion. Inert gegenüber praktisch allen Chemikalien mit Ausnahme von geschmolzenen Alkalimetallen, Fluorverbindungen und komplexen Halogenverbindungen bei höheren Temperaturen unter Druck. Ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien, Pulver und Granulate. Weite Öffnung für ein einfaches Befüllen und Reinigen.