Methanol, trocken, Hydranal™ Medium für volumetrische Einkomponenten-Karl-Fischer-Titration, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
34741-1L 34741-2.5L 34741-6X1L 34741-4X2.5L
34741-1LEA 27.35 EUR
34741-1L 34741-2.5L 34741-6X1L 34741-4X2.5L
Methanol, trocken, Hydranal™ Medium für volumetrische Einkomponenten-Karl-Fischer-Titration, Fluka™
Methanol
Suitability: use tested, Reagent for volumetric one-component KF titration (working medium)
Formel: CH₃OH
Molekulargewicht: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN-Nummer: 1230
ADR: 3 II
REACH-Nummer: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Suitability (for KF-titration) test passed
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Number Of Samples Min. 2