Kieselgel, Granulat, Chameleon® C 2 - 6 mm Trocknungsmittel im Portionsbeutel
Lieferant: VWR Chemicals
87185.2500EA 257 EUR
87185.2500 87185.0500
Kieselgel, Granulat, Chameleon® C 2 - 6 mm Trocknungsmittel im Portionsbeutel
Silica gel
Dieses Produkt adsorbiert Wasserdampf, um eine trockene Umgebung für Produkte aufrechtzuerhalten. Wenn die Adsorptionskapazität des Gels erschöpft ist, wechselt die Farbe von orange zu farblos.
Das Produkt kann wieder zur Farbe Orange regeneriert werden, indem es bei 120 - 140 °C in einem Trockenschrank für ungefähr 3 Stunden getrocknet und dann wiederverwendet wird. Es eignet sich für verschiedene Trocknungsanwendungen, wobei es nicht für stark saure oder stark alkalische Verbindungen verwendet werden sollte.
Formel: SiO₂
Molekulargewicht: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Colour change Passes test
Particle size 2.0 - 6.0 mm
pH (20 °C; 5%) 2.0 - 5.0
Loss on drying (140 °C) Max. 2,0%
Water-adsorption capacity (23 °C; 50% RH) Min. 23,0%