Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Gadolinium (III) nitrate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
451134-10G 451134-50G
SIAL451134-10GEA 138 EUR
SIAL451134-10G SIAL451134-50G
Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat
Formel: GdN₃O₉·6H₂O
Schmelzpunkt: 91.5…92 °C
Dichte: 2.4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149728
CAS-Nummer: 19598-90-4
EINECS: 233-437-2
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1,II