Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Gadolinium (III) nitrate hexahydrate
316760250
316761000
ACRO316760250EA
82.7
EUR
ACRO316760250
ACRO316761000
Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Gadoliniumtrinitrat Hexahydrat
Formel:
GdN₃O₉·6H₂O Schmelzpunkt: 91 °C Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149728 CAS-Nummer: 19598-90-4 EINECS: 233-437-2 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |
Gadolinium (Gd) | 34 to 36 % |