Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12917.14 12917.22
12917.14EA 71.2 EUR
12917.14 12917.22
Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Gadolinium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 94219-55-3 Molecular Formula: Gd(NO3)3.xH2O (x≈6) Formula Weight: 343.26(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.406 Appearance: White Melting Point: 92° Merck Reference: 14,4326 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011023
Formel: Gd(NO₃)₃·xH₂O
Schmelzpunkt: 92 °C
Dichte: 2,406
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149730
CAS-Nummer: 94219-55-3
EINECS: 233-437-2
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,4326