Dimethoxy(dimethyl)silan 95+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
351530010 351531000
351530010.EA 215 EUR
351530010. 351531000.
Dimethoxy(dimethyl)silan 95+%, AcroSeal®
Dimethoxy(dimethyl)silan
Formel: C₄H₁₂O₂Si
Siedepunkt: 81…82 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,865 g/cm³
Flammpunkt: –8 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025691
CAS-Nummer: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %