3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
RDP00117.1 RDP00117EA
MAYBRDP00117.1EA 0 EUR
MAYBRDP00117.1 MAYBRDP00117EA
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₈H₁₀O₄
Siedepunkt: 88…92 °C (0.4 mmHg)
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001333
CAS-Nummer: 5231-87-8