5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
A11348.03 A11348.06 A11348.09
A11348.03EA 17 EUR
A11348.03 A11348.06 A11348.09
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid ≥97%
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 2766-74-7 Molecular Formula: C4H2Cl2O2S2 Formula Weight: 217.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 117-120°/14mm Beilstein Reference: 130710 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051667
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Molekulargewicht: 217.1 g/mol
Siedepunkt: 117…120 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 28
Dichte: 1.623
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00051667
CAS-Nummer: 2766-74-7
EINECS: 700-248-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II