N,N-Diethyl-m-toluamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
M-Clarity™ quality level = MQ100
D100951-100G
D100951-2KG
D100951-500G
SIALD100951-100GEA
50.5
EUR
SIALD100951-100G
SIALD100951-2KG
SIALD100951-500G
N,N-Diethyl-m-toluamid, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-m-toluamid
Formel:
C₁₂H₁₇NO Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 0.996 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 140 °C |
MDL Number:
MFCD00009046 CAS-Nummer: 134-62-3 EINECS: 205-149-7 Merck Index: 13,02876 |