N,N-Diethyl-m-toluamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
114571000 114575000 114570025
ACRO114571000EA 35.1 EUR
ACRO114571000 ACRO114575000 ACRO114570025
N,N-Diethyl-m-toluamid 98%
N,N-Diethyl-m-toluamid
Formel: C₁₂H₁₇NO
Siedepunkt: 111 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: -45 °C
Dichte: 0.9955 g/cm³
Flammpunkt: 155 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009046
CAS-Nummer: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 13,02876
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (25°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA