Pyridoxin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P6280-100G
P6280-10G
SIALP6280-100GEA
414
EUR
SIALP6280-100G
SIALP6280-10G
Pyridoxin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO₃ Schmelzpunkt: 214…215 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012807 CAS-Nummer: 58-56-0 EINECS: 200-386-2 Merck Index: 13,08072 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...