3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Bromo-4,5-diamino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 1-Bromo-2,3-diamino-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
BTB05134DA BTB05134EA
MAYBBTB05134DAEA 0 EUR
MAYBBTB05134DA MAYBBTB05134EA
3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid
3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid
Formel: C₇H₆BrF₃N₂
Molekulargewicht: 255.04 g/mol
MDL Number: MFCD00042484
CAS-Nummer: 113170-72-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III